Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HEK293 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
429.00€ - 1345.00€
Spécification
Contenido y almacenamiento | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
---|---|
Concentración | LYOPH |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18608701
|
Novus Biologicals™
NBP3-11684-600ug |
6 x 100 μL Vials |
1345.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18657851
|
Novus Biologicals™
NBP3-11684-60ug |
2 x 30 μg Vials |
429.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18664540
|
Novus Biologicals™
NBP3-11684-200ug |
2 x 100 μg Vials |
543.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18624410
|
Novus Biologicals™
NBP3-11684-180ug |
6 x 30 μg Vials |
1080.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Spécification
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HEK293 cell line)