Learn More
Gibco™ ExpiCHO-S™ Cells
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Marca: Gibco™ A29132
3966.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24275" para aplicar la oferta.
Descripción
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells (1). They are a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133). ExpiCHO-S Cells are maintained in suspension culture, have minimal tendency to clump, and grow to high density in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001). As part of the ExpiCHO Expression System Kit, the cells generate superior protein yields by transient transfection compared to standard CHO and 293 cells.
- Permite rendimientos de hasta 3 g de proteína por l de cultivo transfectado como parte del sistema de expresión ExpiCHO
- Permitir la producción rápida de proteínas transitorias de alto rendimiento, lo que permite a los laboratorios que desarrollan bioterapias de proteínas trabajar con proteínas expresadas en CHO de principio a fin en el proceso de desarrollo de fármacos
- Adaptado al crecimiento de la suspensión de alta densidad en el medio de expresión ExpiCHO
- Mostrar tiempos de duplicación rápida de aproximadamente 17 horas
- Habilitar un rendimiento de expresión transitoria consistente para más de 30 pasos después de descongelar
- Mantener una alta viabilidad y productividad celular durante más de 10 días posteriores a la transfección como parte del sistema de expresión ExpiCHO
Especificaciones
1 x 107 células/ml Almacenar en nitrógeno líquido. |
|
Crioconservado | |
Paquete de 6 viales | |
1 x 107 células | |
Célula CHO-S | |
Hielo seco |
CHO-S, adaptada SFM | |
Hámster | |
Expresión | |
ExpiCHO™ | |
6 x 1 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.