Learn More
Gibco™ Kit de transfección de 293 ExpiFectamine™
Se ha diseñado para la transfección transitoria de cultivos de alta densidad de células HEK (células renales embrionarias humanas) 293.
Marca: Gibco™ A14526
44004.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24270" para aplicar la oferta.
Descripción
The ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293™ Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F™ cells cultured in Expi293™ Expression Medium
- El kit de transfección ExpiFectamine™ 293 es un componente básico del sistema de expresión Expi293™.
- Se ha diseñado para la transfección transitoria de cultivos de alta densidad de células HEK (células renales embrionarias humanas) 293.
- El reactivo de transfección basado en lípidos, catiónico y de gran eficacia y los potenciadores de transfección se han diseñado para potenciar el nivel más alto posible de expresión de proteína de células Expi293F™ cultivadas en un medio de expresión Expi293™
- Consigue rendimientos de proteína entre 2 y 10 veces superiores a otros reactivos de transfección usados en cultivos de células 293 de alta densidad
- Emplea los mismos protocolos de expresión transitoria normalmente utilizados en sistemas actuales de cultivo de suspensión 293 de baja densidad para cambiar con facilidad de sistemas de baja densidad al sistema de expresión de alto rendimiento y alta densidad Expi293™
- Proporciona resultados de transfección sólidos y reproducibles, lo que ofrece a los usuarios una mayor confianza en sus resultados
- Escala: transfecciones para volúmenes de cultivo de menos de 1 ml a superiores a 10 litros, al mismo tiempo que mantiene un rendimiento de proteínas volumétricas equivalente.
- Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
Especificaciones
Expi293F™ | |
Cinco kits de 10 l; suficientes para la transfección de 50 l de cultivo Almacenar de 2 °C a 8 °C |
|
ADN plasmídico | |
Transfección | |
Kit de transfección | |
Para 50 l de cultivo |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Líneas de células establecidas | |
Transfección basada en lípidos | |
ExpiFectamine™ | |
Calidad para cultivo celular | |
No |