Learn More
Invitrogen™ Kit de sistema de transfección Neon™ de 100 μl
Kit de sistema de transfección Neon™ de 100 μl
Marca: Invitrogen™ MPK10025
659.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24270" para aplicar la oferta.
Descripción
El kit de sistema de transfección Neon™ de 100 μl se ha diseñado específicamente para su uso con el MPK5000. Utilice este kit para volúmenes de transfección de 100 μl, que contengan 5 × 105–2 × 106 células adherentes o 1 × 106–5 × 106 células de suspensión. Las células que se han transfectado mediante las puntas Neon™ de 100 μl están ya listas para lavarse y colocarse en una placa de cultivo de 6 pocillos, 60 mm o 10 cm, en función de su protocolo.
Especificaciones
Libre de material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenobióticos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido | |
Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar | |
ADN plasmídico, ARNip sintético | |
Electroporación | |
Transfección | |
Neón™ | |
25 × 2 reacciones | |
Temperatura ambiente | |
Sistema de transfección Neon™ |
El kit de 100 µl del sistema de transfección Neon™ incluye 10 ml de tampón de resuspensión R, 10 ml de tampón de resuspensión T y 75 ml de tampón electrolítico E2 en una caja, 25 puntas de reacciones de 100 µl y 5 tubos de electroporación en una caja independiente. Consulte el manual del usuario del sistema de transfección Neon™ para obtener instrucciones sobre el protocolo. Almacene la caja de tampones a 4 °C y la caja de tubos y puntas a temperatura ambiente. | |
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces | |
CMV | |
Sistema de transfección Neon™ | |
50 reacciones | |
Sistema de transfección | |
Sí | |
2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula | |
100 µl |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Invitrogen Neon transfection system: 24 well optimisation
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2K09222 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | MPK10025 |
2K09241 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | MPK10025 |
2K07050 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | MPK10025 |
2K07011 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | MPK10025 |
2K09161 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | MPK10025 |