Learn More
Ohaus™ Balanzas de precisión Explorer
Combinan características y elementos de diseño modernos para ofrecer una funcionalidad sin igual en balanzas de alto rendimiento. Las balanzas de precisión Ohaus™ Explorer simplifican incluso las mediciones de laboratorio más complejas.
4255.00€ - 6670.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos |
Incluye | Terminal, base de pesaje, plato de pesaje de 180 x 210 mm |
Material | Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio |
Desviación de sensibilidad | 3 ppm/°C |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11800133
|
Ohaus™
83021366 |
10,2 kg | EX10201M |
4255.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11870123
|
Ohaus™
83021363 |
10,2 kg | EX10202M |
6250.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11810123
|
Ohaus™
83021351 |
1,1 kg | EX1103M |
6670.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11840123
|
Ohaus™
83021358 |
4,2 kg | EX4202M |
4635.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11880113
|
Ohaus™
83021343 |
420 g | EX423M |
4675.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.- Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
- Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
- Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
Especificaciones
CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 | |
Terminal, base de pesaje, plato de pesaje de 180 x 210 mm | |
3 ppm/°C | |
Balanza de precisión | |
Entrada del adaptador de CA: 100/240VAC, 0.6A, 50 a 60Hz | |
50/60 Hz |
Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos | |
Plástico ABS, Acero Inoxidable, Vidrio | |
10°C a 30°C | |
Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, controlw | |
0.6 A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ohaus™ Balanzas de precisión Explorer