Learn More
Memmert™ Protección contra sobretemperatura ampliada para SF260
Protección contra sobretemperatura ampliada con sensor Pt100 integrado para monitorización de temperatura independiente.
Marca:  Memmert™ SF260A6
Código de producto. 17558165
  • 195.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio
  • Con sensor Pt100 integrado
  • Para modelos con SingleDISPLAY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizador SF260
Sensor integrado Pt100
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Protección contra sobretemperatura ampliada para SF260 > Para su uso con: SF260