Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein
HumanKine™ recombinant protein
Marca: Proteintech HZ-1326-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
P01133 | |
1950 | |
1000 μg | |
Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.) | |
Human | |
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). | |
Lyophilized |
1 x PBS, See Certificate of Analysis for details | |
7 kDa, monomer, glycosylated | |
HEK293 | |
<1.0 EU/μg | |
Recombinant | |
0.1-0.6 ng/mL EC50 | |
>95% |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Título del producto
Proteintech HumanKine™ recombinant human EGF protein > 100 μG
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido