Learn More
Falcon™ Raspadores de células
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diseñados para proporcionar la máxima accesibilidad a las superficies de crecimiento. Los raspadores de células Falcon™ ofrecen una excelente capacidad de raspado con placas de Petri, placas y matraces.
Marca:  Falcon™ 353085
190.68 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10019140
  • 233.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los raspadores de células Falcón mejorados se han diseñado cuidadosamente para proporcionar la máxima accesibilidad a superficies de crecimiento en varios recipientes de cultivo.
  • El mango de poliestireno estriado ofrece una rigidez mayor para mejorar el control al raspar las células
  • La flexibilidad de la unión entre la hoja y el mango mejora la facilidad de acceso al cuello de los frascos o matraces. La hoja de elastómero termoplástico (TPE) de gran compatibilidad gira para permitir varios ángulos con el fin de retirar las células de toda la superficie de crecimiento.
  • Disponible en cuatro tamaños - Elija la longitud de la hoja y el mango que mejor se adapte a sus necesidades.
  • Se suministran individualmente en un embalaje de tipo médico, con apertura hacia el exterior, para su presentación estéril.
Información de órdenes
Preesterilizados y envasados individualmente con envase con cierre de tipo desplegable de estilo médico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,7 in
Para diversos tipos de recipientes de cultivo celular, matraces de 75 cm&Sup2;
18 cm
100/caja
Hoja de TPE conforme y mango rígido de poliestireno estriado
1,8 cm
7 in
1/paq.
Raspador de células
Estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote23224021 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha20/03/2025 Catalog Number353085
Número de lote19824034 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha13/02/2025 Catalog Number353085
Número de lote19724061 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha18/01/2025 Catalog Number353085
Número de lote15724004 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha01/01/2025 Catalog Number353085
Número de lote15524013 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/11/2024 Catalog Number353085
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Falcon™ Raspadores de células > 18 cm; 1,8 cm