Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo plano, sin tratar, de 96 pocillos
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
Marca: Falcon™ 351172
166.44 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
- Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
- Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
- El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
- Poliestireno virgen de cristal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
- Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
- Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
- Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
- Las microplacas Falcon de 96, 384 y 1536 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
Especificaciones
Estándar | |
0,32 cm2 | |
Sin tratar | |
Poliestireno | |
De 1,5 a 2,2 ml | |
Sin tratar | |
Plano | |
1/Paq. |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Estéril | |
0,37 mL | |
50/caja | |
50/caja |
Título del producto
Falcon™ Microplaca de fondo plano, sin tratar, de 96 pocillos > Transparente; estándar, con tapa; sí; ninguno; plano
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido