Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo base de matraz
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
Marca:  Labconco™ 7542900
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14841301
  • 245.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Requires : Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Descripción
Descripción
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
  • Cuenta con una boca ancha para una carga rápida y una limpieza fácil
  • El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
  • Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente
  • Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
3,55 in
Vidrio de borosilicato
19 cm
2 lb
Ancha
90,2 mm
900 mL
7,48 in
Matraz
Reusable
Plano
0,9 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo base de matraz > 900 ml; dimensiones (Pr. x Al.):90,2 x 190 mm