Learn More
FBPase-1 Inhibitor, Thermo Scientific™
A cell-permeable benzoxazolo-sulfonamide compound that inhibits hFBPase-1
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65298.MF
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
50mg | |
De 2 °C a 8 °C | |
883973-99-7 | |
377,60g/mol | |
Sensible a la luz | |
Reactivo de transducción de la señal |
Blanco apagado | |
Un compuesto de benzoxazolo-sulfonamida que puede penetrar en las células que inhibe la hFBPasa-1 | |
C13H7Cl3N2O3S | |
Inhibidor de la F16BPasa | |
Soluble en DMSO | |
Sólido |