Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Los sueros fetales bovinos Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos. Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
51.75€ - 518.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar por debajo de –10 °C. |
---|---|
Especie | Ganado/bovino |
Age | Fetal |
País de origen | Consulte CoA para conocer el origen específico |
Tipo de producto | Suero fetal bovino |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Inactivado por calor | Gamma-irradiated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Inactivado por calor | Gamma-irradiated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17553595
|
Gibco™
A5209401 |
50 mL | Frasco | No | No |
51.75€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17573595
|
Gibco™
A5209501 |
50 mL | Frasco | Sí | No |
55.75€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17563595
|
Gibco™
A5209402 |
10 x 50 mL | Frasco | No | No |
485.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17583595
|
Gibco™
A5209502 |
10 x 50 mL | Frasco | Sí | No |
518.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17479633
|
Gibco™
A5256701 |
500 mL | Frasco | No | No |
409.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17593595
|
Gibco™
A5256801 |
500 mL | Frasco | Sí | No |
437.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Gibco Serum Delivers
- ISO 13485-certified, processed in FDA-registered facilities
- Triple filtered at 0.1 μm
- Gibco bottle is easier to use in hood, reduces risk of contamination, and helps you perform cell culture more consistently
- Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
All products may not be available in all regions due to importation regulations
US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that help you meet your research needs and budget requirements.
- Sera category: Value
- Sera application: Cell culture with robust cell lines, good value for basic research
- Testing: Up to 30 quality tests
- Endotoxin level: ≤20 EU/mL (levels routinely ≤10 EU/mL)
- Hemoglobin level: ≤25 mg/dL
- Origin: Refer to CoA for specific origin
Especificaciones
Almacenar por debajo de –10 °C. | |
Fetal | |
Suero fetal bovino | |
Hasta 50 pruebas de calidad, incluyendo 9 pruebas de virus CFR*, endotoxinas y rendimiento (*Nota: Si se fabrica en el Reino Unido, se realizan las 9 pruebas de CFR excepto las pruebas del virus de la lengua azul y la rabia, que se realizan a través de EMA) | |
Menos residuos | |
Valor | |
Sometido a pruebas de seguridad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para orígenes mexicanos y australianos |
Ganado/bovino | |
Consulte CoA para conocer el origen específico | |
Estéril | |
≤20 EU/ml | |
≤25 mg/dL | |
Hielo seco |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4 años