Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX
Realice separaciones subcelulares con el rotor de ángulo fijo de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX, que ofrece una mayor ergonomía y un rendimiento avanzado.
Marca: Thermo Scientific™ 096-124375
6325.29 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice separaciones subcelulares con el rotor de ángulo fijo de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX, que ofrece una mayor ergonomía y un rendimiento avanzado. Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas. La resistencia a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes.
Intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™:- Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
- Mayor seguridad y comodidad
- No se necesitan herramientas.
- Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™
- Identificación inmediata de un rotor
- Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
- Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
- Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
- Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo Fiberlite F20-12 × 50 LEX | |
Rotor de ángulo fijo | |
51.428 x g | |
115 mm | |
455 | |
29 mm | |
Centrífugas de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 y 4000 | |
Sí |
Compuesto de fibra de carbono | |
12 x 50 mL | |
20.000 rpm | |
56 mm | |
115 mm | |
11,5 lb (5,25 kg) | |
25° |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
8Minutes
52Seconds
23 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora