Learn More
BRAND™ Tubos de llenado para los dispensadores Seripettor BRAND, Dispensette S, Dispensette III y dispensadores para botellas orgánicas Dispensette
Tubos de llenado para todos los modelos de Seripettor BRAND y dispensador BRAND fabricados después de 1997
Marca:  BRAND™ 708220
23.19 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448023
  • 34.05€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 704536: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 250 mm, cada uno
  • 704538: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 500 mm, cada uno
  • Los tubos de llenado telescópicos se ajustan a la altura correcta sin necesidad de cortarlos.
  • Su diseño exclusivo permite la aspiración de líquido desde el fondo del frasco, al tiempo que minimiza la aspiración de precipitados.
  • Dos tubos de diferente diámetro: Uno para dispensadores de capacidad nominal de1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y otro para dispensadores de capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
  • Cinco longitudes diferentes: 70-140 mm; 125-240 mm; 170-330 mm; 195-350 mm; 250-480 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de llenado telescópicos para volumen nominal de 25, 50, 100 ml
FEP
Dispensette™ S (todos los modelos), III, Organic, TA y Seripettor™ pro
250 a 480 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Tubos de llenado para los dispensadores Seripettor BRAND, Dispensette S, Dispensette III y dispensadores para botellas orgánicas Dispensette > 250-480 mm; Seripettor BRAND