Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F1
Elija estas pipetas para establecer protocolos. Ofrecen una acción de pipeteo suave y ligera y un reposamanos ajustable para maximizar su comodidad.
Marca: Thermo Scientific™ 4651030N
213.99 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, excelentes para protocolos establecidos y entornos de aseguramiento de la calidad, se caracterizan por una acción de pipeteo suave y ligera e incluyen un soporte para dedo ajustable que contribuye a la mejora de la comodidad.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° cómodo para usuarios zurdos y diestros, el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Súper expulsión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50μ l y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
Especificaciones
Finntip 250, Filter 30, Flex 10, Flex Filter 30 | |
1 | |
25 μl |
Finnpipette F1 de volumen fijo | |
Pipeta de volumen fijo |