Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ reducen la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI). Garantice un mejor sellado con el módulo del pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Marca:  Thermo Scientific™ 94060120
55.04 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11883420
  • 106.61€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex™ tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
  • Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
  • Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
  • Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
  • Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
  • La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
  • También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Finntip Flex 10, sin filtro, no estéril, a granel
Sin filtro
Rosa
1,1 in
A granel
Rosa
FinnTip™ Flex
10 μL
No estéril
Finntip Flex 10
3,3 cm
1000/Bolsa
Thermo Scientific™ Finnpipette™
Certificado de calidad
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote24012C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/01/2024 Catalog Number94060120
Número de lote23105B0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/09/2023 Catalog Number94060120
Número de lote22272A0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/09/2023 Catalog Number94060120
Número de lote22242A0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/12/2022 Catalog Number94060120
Número de lote21337C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/07/2022 Catalog Number94060120
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.
    Promo Code: 25076
    Expires2025-06-30
  • Multiple Manufacturers
    Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
    Promo Code: 24122
    Expires2025-04-13
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Flex™ > Puntas de pipeta Finntip™ Flex™; Volumen: 0,1 a 10 μl; Código de color: Rosa; esterilidad: No estériles; Tamaño de la unidad: Bolsa de 1000 puntas
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Disclaimer to internal research use restriction: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.