Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
GREENER_CHOICE
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta específicas Finntip™ se han diseñado utilizando nuestro conocimiento de la manipulación de líquidos, con superficies uniformemente lisas e hidrófobas que evitan la retención de líquidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 9400303
92.80 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11702514
  • 177.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Finntip 10, sin filtro, estéril, rack
Sin filtro
Rosa
1,2 in
Racl
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 10
Estériles y preparados para PCR
10 μL
Estéril
Finntip 10 estéril
3,2 cm
Rosa
FinnTip™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote24160A0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/08/2024 Catalog Number9400303
Número de lote24151A0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/08/2024 Catalog Number9400303
Número de lote24150A0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/08/2024 Catalog Number9400303
Número de lote24115A0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/08/2024 Catalog Number9400303
Número de lote24042A0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/08/2024 Catalog Number9400303
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ > Puntas de pipeta Finntip™; Volumen: 0,2 a 10 μl; Código de color: Rosa; esterilidad: Estéril; Tamaño de la unidad: 10 x gradillas de 96 puntas (960 puntas en total)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.