Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad accumet™ sin mercurio: dos celdas
Para su uso con medidores de sobremesa AR60, AR50, AR20, AB30 y medidores portátiles AP65
349.00€ - 361.00€
Especificaciones
Tipo | Sonda de conductividad |
---|---|
Tipos de conector | 2 pines |
Método de almacenamiento | Sumergida en agua desionizada |
Sonda | Conductividad de 2 celdas |
Product Code | Brand | Constante de celda | Material | Intervalos de medición | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Constante de celda | Material | Intervalos de medición | Price | Quantity & Availability | |||
11580074
|
Fisherbrand™
|
1 cm-1 | Vidrio | De 10 a 2000 μs/cm |
361.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11590074
|
Fisherbrand™
|
0,1 cm-1 | Vidrio | De 0,5 a 200 μs/cm |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11500084
|
Fisherbrand™
|
10 cm-1 | Vidrio | De 1000 a 200 000 μs/cm |
361.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11500174
|
Fisherbrand™
|
0,1 cm-1 | Epoxi | De 0,5 a 200 μs/cm |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11590164
|
Fisherbrand™
|
10 cm-1 | Epoxi | De 1000 a 200 000 μs/cm |
358.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11510174
|
Fisherbrand™
|
1 cm-1 | Epoxi | De 10 a 2000 μs/cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
El tamaño compacto exclusivo de la celda de tipo inmersión es el mismo que el de un electrodo de pH típico, lo que permite su uso en un soporte de electrodo estándar.—
- Tipos de dos celdas con cuerpos de vidrio o epoxi
- Conectores de clavija doble
- Constantes de celda de 0.1, 1.0 o 10.0 cm-1
Specifications
Sonda de conductividad | |
2 pines | |
Sumergida en agua desionizada | |
Conductividad de 2 celdas |