Learn More
Fisherbrand™ Mantas calefactoras de metal con o sin control de CMU
Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times
Marca:  Fisherbrand™ 36003-14
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11502714
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
CE, CSA
Manta calefactora
10,6 cm
6,69 in
230 V
280 W
52,91 oz
22 cm
Temperatura ambiente de hasta 450 °C
17 oz
Soluciones de calefacción
500 ml (17 oz)
500 ml
Un matraz de 500 ml
17 cm
230 V, de 50 a 60 Hz, 220 w
1,5kg
8,66 in
Manta calefactora
1,2 A
842 °F
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Mantas calefactoras de metal con o sin control de CMU > Manta no controlada de 500 ml; 220 w