Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placas calefactoras Isotemp™, ambiente a 300 °C, aluminio
Intervalo de agitación: De 50 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 7,25 x 7,25 pulg; Tipo de enchufe: UE, RU
Marca: Fisherbrand™ SP88857208
444.82 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
Tecnología avanzada
- Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
- La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
- Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
- Protección automática en caso de exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
- Superficies en cerámica o aluminio
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
- Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
- Incluye barra agitadora
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
Aluminio | |
Placa calefactora con agitación | |
8,2 in | |
9,7 cm | |
3,8 in | |
33 cm | |
13 in | |
Cuadrada | |
4 L | |
3 años | |
RoHS, cCSAus (modelo de 100 a 120 V), CE (modelo de 230 V) |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz | |
7,25 x 7,25 in | |
De temperatura ambiente a 300 °C | |
50/60 Hz | |
20,8 cm | |
Agitador de placas calefactoras | |
Reino Unido/UE/CN | |
De 50 a 1500 rpm | |
7,25 x 7,25 in |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand Isotemp stirrer hotplates
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
12Hours
10Minutes
17Seconds
4 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora