Learn More
Fisherbrand™ Desmembrador sónico modelo 50
Homogeneizador celular de volumen pequeño y económico
Marca:  Fisherbrand™ FB50EUK-220
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12961151
  • 2760.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Generador, convertidor, sonda de 3,175 mm (0,125 pulg), cables, juego de llaves
Description
Description
El desmembrador sónico Fisher Scientific™ modelo 50 es compacto, portátil y extremadamente fácil de utilizar. Con un peso de menos de 4 lb, este modelo es la unidad más pequeña del mercado y resulta muy eficaz para disrupción celular, preparación de muestras y muchas otras aplicaciones de pequeño volumen.
  • Procesa de 0,2 a 50 ml
  • 50 vatios
  • Funcionamiento continuo o remoto (interruptor de pedal opcional)
  • Entre los accesorios disponibles, se incluyen los siguientes: 3 tamaños de sonda para muestras individuales
  • Convertidor ligero para funcionamiento portátil
  • Aplicaciones básicas de pequeño volumen
Order Info
No se incluye el soporte.
Services
Dos años
Specifications
Specifications
220/230 V
20 kHz (frecuencia de ultrasonido)
De 0,2 a 50 ml
5 pulg
7 pulg
8 pulg
Ideal para una interrupción celular básica
FB50
220/230 V, 50/60 Hz
50 W
7 x 8 x 5 in (17,78 x 20,32 x 12,7 cm)
12,7 cm
17,78 cm
20,32 cm
Generador, convertidor, sonda de 3,175 mm (0,125 pulg) de diámetro, cable de alimentación, juego de llaves. Nota: El soporte y la abrazadera que se muestran en la imagen no están incluidos.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Desmembrador sónico modelo 50 > Sistema de desmembrador sónico con sonda de 3,175 mm (0,125 pulg); 230 V, 50/60 Hz
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.