Learn More
Includes: Pila de 1,5 V para monitorización continua durante medio año.
Descripción
Ideal para la monitorización de la humedad relativa en laboratorios y plantas. El bolígrafo de humedad/temperatura Fisher Scientific™ Traceable™ muestra de forma continua y simultánea la humedad relativa y la temperatura (en grados Celsius y Fahrenheit) con memorias de recuperación doble. El práctico clip de bolsillo facilita su transporte.
- Intervalo de humedad relativa: 25 a 98 % con una resolución de 1 %, precisión de ± 3,5 % (rango medio) a ± 5,5 % (valores extremos)
- Intervalo de temperatura: 0,0° a 50,0 °C con una resolución de 0,1° y una precisión de ± 1 °C
- La memoria muestra las lecturas más altas y más bajas obtenidas durante la noche o durante cualquier período.
- La pantalla 1,91 cm (0,75 in) de alto se puede leer de un vistazo, muestra los cambios en menos de 30 segundos y se actualiza cada segundo.
- Plástico de ABS resistente a productos químicos y de alto impacto.
Información de órdenes
Mide 1,2 x 17 x 3,2 cm (L x An x Al). Peso neto: 1,75 oz (50 g)
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Lápiz medidor de humedad/temperatura | |
0,01 | |
De 0 °C a 50 °C | |
LCD | |
Doble memoria de recuperación | |
De 32° a 122 °F | |
0,5 x 6,62 x 1,25 pulg (1,2 x 17 x 3 cm) | |
1,2 cm | |
17 cm | |
3 cm | |
0,05 kg | |
Se suministra con una pila AAA |
Del 20 al 95% | |
Del ±3,5 al ± 5,5% | |
± 1 °C | |
Plástico ABS | |
Estado sólido | |
0,1 °F | |
0.5 pulg | |
6.62 pulg | |
1,25 in | |
1.75 oz | |
Muestra la humedad relativa y la temperatura (en grados Celsius y Fahrenheit) de forma continua y simultánea con doble memoria de recuperación, un práctico clip de bolsillo facilita su transporte. | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron