Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de infrarrojos Traceable™ con muñequera
Mediciones no invasivas sin contacto
Marca: Fisherbrand™ 93677-68
87.97 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Includes: Muñequera
Descripción
Mediciones no invasivas sin contacto. Los termómetros de infrarrojos Fisher Scientific™ Traceable™ con muñequera son ideales para preparación de alimentos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, salas limpias, componentes electrónicos y uso sobre el terreno.
- Fácil de usar: encienda, apunte a la muestra y tome la lectura en menos de un segundo
- Las unidades leen Fahrenheit y Celsius en cualquier superficie, incluidos sólidos, semisólidos y líquidos—
- El comando HOLD congela la pantalla en la lectura actual
- Emisividad de 1,27 mm a 25,4 mm (de 0,05 a 1 pulgada). Con un intervalo de 0,01 cubre el 90 % de todas las aplicaciones
- La función de mínimo y máximo permite ver las lecturas más altas y más bajas en cualquier momento
- El puntero láser permite ver perfectamente el punto escogido para tomar la muestra
- La pantalla indica batería baja
Especificaciones
- Resolución: 0,1 °
- Exactitud:±1°C + 2 %
- El campo de visión es de 6:1
- Dimensiones: 4 ×10,2 × 5 × 1,9 cm
- Peso: 2,25 oz
- El intervalo de temperatura es de -55 a 250 °C
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, NIST | |
Uso en alimentos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, salas limpias, electrónica y aplicaciones de campo | |
0,1 °C | |
0,063 kg | |
482 °F | |
− 67 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 67 °F a + 482 °F) | |
Sí | |
± 1 °C | |
5 cm |
De 0,5 a 1en intervalos de 0,01 | |
Muñequera, batería | |
2,25 oz | |
Infrared Thermometer | |
250 °C | |
− 55 °C | |
De -55 °C a +250 °C | |
CR2032 Lithium | |
Digital |