Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio
Descripción
Choose Fisherbrand™ Aluminum Weight Dishes for weighing and dispensing.
Con lados acanalados
- También puede servir como placas de evaporación o tapas antipolvo
- Ligero, pero resistente
- Antes de pesarlo, el práctico mango de agarre se puede grabar para su identificación
- Placas ligeras con bordes con reborde
- Los lados ligeramente inclinados facilitan el apilado
- Especialmente útil para materiales que no se pueden limpiar fácilmente de la superficie de la placa
Especificaciones
Plano | |
Aluminio | |
Plato de pesaje | |
16 mm | |
77 mm |
65 ml | |
Lados acanalados | |
Para el pesaje y la dispensación | |
69 mm | |
69 mm (base interior), 77 mm (parte superior interior) |