Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio borosilicatado desechables con tapón de rosca de polipropileno
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio borosilicatado al precio de los tubos desechables
Marca:  Fisherbrand™ 73750M-100
813.20 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10421541
  • 856.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 08-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio borosilicatado al precio de los tubos desechables
  • Tapón de rosca de polipropileno natural sin revestimiento
  • Con área de escritura
Perfecto para cultivo de tejidos, bacteriología, química clínica, tipificación de sangre y procedimientos de pruebas cruzadas
Información de órdenes
Envasados en bandejas de 250 o 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
16 ml
Vidrio de borosilicato
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio borosilicatado al precio de los tubos desechables
Bandeja
No estériles
Tapón de rosca
125 mm
Punto de marca
250/bandeja
16 mm
Tubo de cultivo desechable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de vidrio borosilicatado desechables con tapón de rosca de polipropileno > D.E. x L: 16 x 125 mm; n.º por pack: 250