Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca
Disponibles con o sin área de escritura
365.00€ - 649.33€
Specifications
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estériles |
Tipo de tapón | Sin tapón |
Tipo de producto | Tubo de cultivo desechable |
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Tipo de etiqueta | Tamaño de rosca | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Tipo de etiqueta | Tamaño de rosca | Price | Quantity & Availability | |||||
11567423
|
Fisherbrand™
FS73770-13100 |
8 mL | 100 mm | Ninguno | 13-415 |
403.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11577423
|
Fisherbrand™
FS73770-16150 |
20 mL | 150 mm | Ninguno | 15-415 |
504.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11587423
|
Fisherbrand™
FS73770-20150 |
30 ml | 150 mm | Ninguno | 18-415 |
455.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11527423
|
Fisherbrand™
73750-16125 |
16 mL | 125 mm | Punto de marca | 15-415 |
649.33€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11537423
|
Fisherbrand™
FS73750-16150 |
20 ml | 150 mm | Punto de marca | 15-415 |
490.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12327279
|
Fisherbrand™
FS73750-16100 |
12 mL | 100 mm | Punto de marca | 15-415 | N/A | ||||||
11557423
|
Fisherbrand™
FS73750-20150 |
36 mL | 150 mm | Punto de marca | 18-415 |
365.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11587413
|
Fisherbrand™
FS73750-13100 |
8 mL | 100 mm | Punto de marca | 13-415 |
585.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11547423
|
Fisherbrand™
FS73750-20125 |
25 ml | 125 mm | Punto de marca | 18-415 |
431.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Disponibles con o sin área de escritura
- Fondo redondo
- Sin tapones
Order Info
Se suministran en bandejas para estante envasadas al vacío de 500
Specifications
Vidrio de borosilicato | |
No estériles | |
Tubo de cultivo desechable |
Sí | |
Sin tapón |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca