Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca
416.54 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Disponibles con o sin área de escritura
- Fondo redondo
- Sin tapones
Información de órdenes
Se suministran en bandejas para estante envasadas al vacío de 500
Especificaciones
ASTM E438, Tipo I, Clase B | |
125 mm | |
Sí | |
Punto de marca | |
15-415 | |
16 mm | |
Tubo de cultivo desechable |
16 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general | |
Bandeja | |
No estériles | |
Sin tapón |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora