Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca
Descripción
Disponibles con o sin área de escritura
- Fondo redondo
- Sin tapones
Información de órdenes
Se suministran en bandejas para estante envasadas al vacío de 500
Especificaciones
ASTM E438, Tipo I, Clase B | |
150 mm | |
Sí | |
Punto de marca | |
15-415 | |
16 mm | |
Tubo de cultivo desechable |
20 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general | |
Bandeja | |
No estériles | |
Sin tapón |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con cuello a rosca > Con área de escritura; DE x L: 16 x 150 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido