Learn More
Fisherbrand™ Contador manual Tally
Para el recuento de células sanguíneas, gotas de líquidos, artículos de inventario, etc.
Marca:  Fisherbrand™ 90023-67
8.16 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11704599
  • 24.20€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para el recuento de células sanguíneas, gotas de líquidos, artículos de inventario, etc.
Se restablece fácilmente a cero.
  • Cuenta hasta 9999; compacto
  • Construcción metálica con acabado en cromo para mayor fiabilidad, larga vida útil y uso intensivo
Especificaciones
Especificaciones
Contador manual Tally
9999
Unidad
85g
Digital
Metal con acabado cromado
3 oz
Para el recuento de células sanguíneas, gotas de líquidos, artículos de inventario, etc.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Contador manual Tally > Cuenta hasta 9999