Learn More
Hirschmann™ labopette™ 8-Channel Pipette
Pipeta manual de forma ergonómica, funcionamiento sin esfuerzo y expulsor de puntas.
Marca: Hirschmann™ 9475604
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Especificaciones
1.6% | |
Clear, 5.0-300 μL | |
Autoclavable | |
Labopette | |
De 30 a 300 μl | |
0,2 μl | |
1 Each |
ISO 8655 | |
Tip ejector | |
8 | |
Multichannel Pipette with Variable Volume Setting | |
Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje | |
0.6% |
Título del producto
Hirschmann™ labopette™ 8-Channel Pipette > Volume (Metric) Range: 30-300 μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido