Learn More
Fisherbrand™ Placas de evaporación de porcelana
Descripción
Forma profunda con tapa
- Fondo redondo
- Acristalado por dentro y por fuera, excepto por el reborde.
- Altamente resistente a los productos químicos
- Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
- Sin funda
Especificaciones
Forma redonda | |
Porcelana | |
Placa de evaporación | |
Acristalado | |
45 mm | |
4,52 in |
250 ml | |
Redondo | |
Aplicación de evaporación | |
3 mm | |
1,77 in | |
115 mm |