Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
- Estrías externas en el enchufe
- El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
- Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
- Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
12.5 mm | |
Para recipientes con un D.I. de 1,3 a 1,35 cm | |
1 | |
Caucho | |
0 |
Para recipientes de abertura estrecha | |
25 mm | |
Crema | |
Tapón antivuelco con septum |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum > Crema; 25 mm total
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido