Learn More
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
38 mm
43 mm
53 mm
53mm
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Translúcido |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Acabado del cuello | 53mm |
Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; Archivo QMI-SAI n.º 1606319 y 1606321 |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido