Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveEasy™ Plus FP30
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de conductividad de alta calidad con tan solo pulsar un botón
Marca:  Mettler Toledo™ 30266944
933.94 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15523380
  • 1255.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Guía rápida de instalación, sobres estándares de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
FiveEasy Plus FP30-Basic
± 0,5 % del valor medido
Calibración en un punto con tres estándares predefinidos, introducción manual de la constante de celda
Intervalo automático
De 32° a 212 °F
0,3 °C
Puertos RS232 o USB
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
1,4 lb
100/240V
Medidor FP30, soporte de electrodos, dos sobres de tampón para pH 1413 mS/cm y 12,88 mS/cm), certificado de prueba
Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
De 0,01 μS/cm a 500 mS/cm
Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C
0,1 °C
200 mediciones, calibración de corriente
Mini-DIN
0,63 kg
Solo medidor FP30
50/60Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveEasy™ Plus FP30 > Solo medidor de conductividad FP30