Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos con agujas extraíbles para instrumentos de GC
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
Marca: Thermo Scientific™ 36500490
Descripción
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
- Jeringas para inyecciones manuales de capacidad estándar
- Escala graduada blanca para facilitar la lectura
- Marcas resistentes a disolventes
Especificaciones
36500490 | |
Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble | |
Unidad | |
80 mm | |
Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000 | |
36566480 |
26 G | |
No | |
250 μl | |
Cono | |
Extraíble |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.