Learn More
FLASH Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB500-219MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FLASH Polyclonal antibody specifically detects FLASH in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
FLASH | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
CASP8 associated protein 2, caspase 8 associated protein 2, CED-4, FLASHKIAA1315CASP8-associated protein 2, FLICE associated huge, FLICE-associated huge protein, FLJ11208, human FLASH, RIP25FLASH homolog RIP25 | |
C-terminus of the FLASH protein (proprietary peptide). | |
0.1 mL | |
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
9994 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Western Blot | |
mFluor Violet 450 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Título del producto
FLASH Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido