Learn More
BUCHI Cartuchos de cromatografía flash FlashPure EcoFlex:Sílice
Los cartuchos FlashPure EcoFlex están diseñados para optimizar la contrapresión, el precio y el rendimiento.
en la oferta - 167.36€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Tipo | Sílice |
Resolución | 40-63 μm |
Tipo de columna | Sílice |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones básicas, compuestos polares |
Código de producto | Marca | Incluye | Peso del lecho (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Peso del lecho (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16330146
|
BUCHI
140000022 |
18 unidad | 12 g |
en la oferta
paquete de 18 |
N/A | |||||
16340146
|
BUCHI
140000023 |
12 Pc. | 25 g |
126.74€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16350146
|
BUCHI
140000024 |
12 Pc. | 40 g |
167.36€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16320146
|
BUCHI
140000021 |
20 Pc. | 4 g |
86.14€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15847051
|
BUCHI
140000025 |
10 unidad | 80 g |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | |||||
Descripción
- La solución más económica sin sacrificar la calidad de las separaciones estándar
- Gran selección de tamaños de cartucho de 4 g a 5000 g
- No RFID adecuado para cualquier sistema de BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim o Yamazen
- La sílice es ideal para aplicaciones básicas y compuestos polares con disolventes orgánicos
- La sílice funcionalizada con amino proporciona mejores formas de pico con compuestos polares y básicos, y es ideal para hidratos de carbono
- La sílice funcionalizada con C18 es ideal para péptidos y compuestos no polares en una fase móvil acuosa
- La sílice funcionalizada con diol proporciona una selectividad alternativa para diversos tipos de polaridad y es ideal para lípidos
- La alúmina neutra es ideal para aldehídos, cetonas y ésteres
Especificaciones
Polipropileno | |
40-63 μm | |
Aplicaciones básicas, compuestos polares |
Sílice | |
Sílice | |
Cualquier sistema Flash |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BUCHI Cartuchos de cromatografía flash FlashPure EcoFlex:Sílice