Learn More
Labconco™ Carro Flexi-Bin
El carro Labconco Flexi-Bin permite el transporte seguro de instrumental de vidrio y recipientes químicos.
Marca:  Labconco™ 8010001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17824671
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Para un transporte seguro de material de vidrio y recipientes químicos
  • Bandeja de polietileno extraíble y resistente a la corrosión; opción de 10 o 20 cm de profundidad; las bandejas son intercambiables
  • Se suministra con tres divisores de polietileno largos y cuatro cortos para compartimentar el depósito y asegurar los elementos de forma segura
  • Marco de acero tubular soldado de calibre 18 blanco glaciar con revestimiento de polvo y asas de caucho
  • Abra el estante inferior para almacenamiento adicional
  • Cuatro ruedas de 10 cm de diámetro (dos con bloqueo)
  • Completamente ensambladas
  • Garantía de por vida
Especificaciones
Especificaciones
Carro Flexi-bin
Transporte seguro de instrumental de vidrio y recipientes químicos
92,4 cm
34,88 in
400 lb
Acero
20 kg
19 in
34,88 x 19 x 36,38 in (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
36,38 in
Marco de acero tubular soldado de calibre 18 blanco de 2,54 cm (1 pulg), asas de caucho, contenedor de polietileno extraíble de 25,4 cm (8 pulg) (F), tres divisores de polietileno largos de 51,43 cm (20,25 pulg) y cuatro cortos de 38,73 cm (15,25 pulg), ruedas de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, dos con bloqueo de pie, etiqueta de identificación
88,6 cm
181 kg
2
44,09 lb
48,3 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Labconco™ Carro Flexi-Bin > Contenedor para carro Flexi-Bin de 25,4 cm (8 pulg)