Learn More
Florisil, malla de 60 a 100, para cromatografía de columna, Thermo Scientific Chemicals
Florisil, MgO3Si, número CAS-1343-88-0, 1 kg, blanco, 01,393; 09,223, 100.39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, malla 60-100, para cromatografía de columna, frasco de vidrio
112.56€ - 1383.89€
CAS | 1343-88-0 |
---|---|
Fórmula molecular | MgO3Si |
Peso molecular (g/mol) | 100.39 |
Número MDL | MFCD00078249 |
Clave InChI | ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10358580
|
Thermo Scientific Acros
205452500 |
250 g | Frasco de vidrio |
112.56€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10174830
|
Thermo Scientific Acros
205455000 |
500 g | Frasco de vidrio |
194.41€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10793011
|
Thermo Scientific Acros
205450010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
349.74€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10512904
|
Thermo Scientific Acros
205450050 |
5 kg | Tambor de plástico |
1383.89€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de columnasIdentificadores de productos químicos
1343-88-0 | |
100.39 | |
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N |
MgO3Si | |
MFCD00078249 |
Especificaciones
Florisil™ | |
Blanco | |
1343-88-0 | |
MFCD00078249 | |
10, 5509 | |
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N | |
100.39 |
60-100 mesh, for column chromatography | |
Polvo fino | |
MgO3Si | |
01,393; 09,223 | |
Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9% | |
100.39 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Florisil, malla de 60 a 100, para cromatografía de columna, Thermo Scientific Chemicals