Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (K-562 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-11695
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. | |
The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. | |
100 μg |
Flow Cytometry, Electron Microscopy | |
Cell culture media |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (K-562 cell line) > 100 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido