Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara de convección forzada NA 15/65
La buena uniformidad de temperatura con circulación de aire proporciona las condiciones ideales del proceso para el recocido, curado, recocido en solución, envejecimiento artificial, precalentamiento o soldadura fuerte.Los hornos están equipados con una caja de recocido para recocido suave de cobre o templado de titanio.
6175.00€ - 6960.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN 17052-1 |
---|---|
Capacidad (métrico) | 15 L |
Tipo | Horno de cámara |
Uniformidad de temperatura | 4 °C |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 340 x 295 x 170 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17338069
|
Nabertherm™
NAT-0161L1 |
B510 |
6175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17348069
|
Nabertherm™
NAT-0161O1 |
C550 |
6960.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Temperatura máxima:de 650 °C
- Deflectores de aire de acero inoxidable en el horno para una circulación óptima del aire
- Gire la puerta con bisagras en el lado derecho
- Estructura base incluida en la entrega, NA 15/65 diseñada como modelo de sobremesa
- Circulación de aire horizontal
- Uniformidad de temperatura de hasta +/- 4 °C según DIN 17052-1 (modelo NA 15/65 a +/- 5 °C)
- Distribución óptima del aire gracias a las altas velocidades de flujo
- Se incluye una hoja de marco y guías para dos bandejas adicionales en el ámbito de entrega (NA 15/65 sin hoja de marco)
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
DIN 17052-1 | |
Horno de cámara | |
340 x 295 x 170 mm | |
295 mm | |
60 kg |
15 L | |
4 °C | |
340 mm | |
170 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Nabertherm™ Horno de cámara de convección forzada NA 15/65