Learn More
VACUUBRAND™ Kit de sellado de lanza de FPM
Marca:  VACUUBRAND™ 20660136
8.36 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10377819
  • 8.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
25 x 28 x 5mm
FPM
Junta de estanqueidad
Para bridas pequeñas KF
1 unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VACUUBRAND™ Kit de sellado de lanza de FPM > Dimensiones: 25 x 28 x 5mm