Learn More
Gibco™ Reactivo FreeStyle™ MAX
Formulación exclusiva sin componentes de origen animal para transfectar el ADN plasmídico en células eucariotas que pueden ampliarse fácilmente para producir grandes cantidades de proteínas recombinantes
Marca: Gibco™ 16447750
74800.00 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permite los niveles más altos de expresión y de tasa de transfección con la citotoxicidad más baja en aplicaciones de bioproducción
- Formulado para su uso con:
- Células FreeStyle 293-F (células renales embrionarias humanas en suspensión, n.° de cat. R790-07) en el medio de expresión y sin suero FreeStyle 293 (n.° cat. 12338-018).
- Células FreeStyle CHO-S (células de ovario de hámster chino en suspensión, n.° de cat. R800-07) en el medio de expresión y sin suero FreeStyle CHO (n.° cat. 12651-014).
- Células DG44 (células CHO en suspensión DHFR–) en medio CD DG44 con 8 mM de L-glutamina y 18 ml/l de Pluronic F-68 al 10 % (n.° de cat. A11000-01)
- El reactivo FreeStyle™ MAX es una formulación exclusiva libre de componentes de origen animal para transfectar el ADN plasmídico en células eucariotas que pueden ampliarse fácilmente para producir grandes cantidades de proteínas recombinantes
- Diseñado para su uso con el sistema de expresión FreeStyle™ MAX 293 (cat. de cat. K9000-10) y el sistema de expresión FreeStyle™ MAX CHO (n.º K9000-20).
Especificaciones
Libre de material de origen animal | |
Líneas de células establecidas | |
ADN plasmídico | |
Expresión de proteínas | |
Freestyle™ | |
10 x 15 ml | |
Hielo húmedo |
Cada kit contiene 10 unidades. Cada unidad contiene un vial de reactivo. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de Freestyle™ MAX durante 6 meses si se almacena adecuadamente. | |
Tubo | |
Transfección basada en lípidos | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Reactivos para transfección | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
User Guide: FreeStyle MAX Reagent
Versión: MAN0007818 Rev. 2.0
Tamaño : 1.2 MB
Título del producto
Gibco™ Reactivo FreeStyle™ MAX > 10 x 15 ml