Learn More
Karl Hecht™ Cepillos para tubos de ensayo Assistent™
Provides gentle yet thorough cleaning for test tubes in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Test Tube Brushes feature a handle manufactured from galvanized wire.
3.00€ - 4.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cepillo para tubos de ensayo |
---|---|
Incluye | Extremo de algodón |
Material | Alambre galvanizado |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10610212
|
Karl Hecht™
42760020 |
160 mm |
3.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10479801
|
Karl Hecht™
42760010 |
300 mm |
3.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10165481
|
Karl Hecht™
42760030 |
330 mm |
4.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Con extremo de algodón
- Disponible para una gama de tubos de diferentes longitudes y diámetros
Especificaciones
Cepillo para tubos de ensayo | |
Extremo de algodón | |
Alambre galvanizado | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Karl Hecht™ Cepillos para tubos de ensayo Assistent™