Learn More
BRAND™ Frasco de densidad no calibrada Gay-Lussac
Frasco de densidad Gay-Lussac fabricado con vidrio borosilicatado 3.3, ideal en la mayoría de los entornos de investigación, científicos y de laboratorios.
Marca: BRAND™ 43238
114.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Frasco de densidad BRAND™
- Patrón Gay-Lussac
- Capacidad sin calibrar, 10 ml
- Vidrio borosilicatado, frasco de boca estrecha, frasco redondo (Gay-Lussac), frasco blanco
- DIN ISO 3507
- Tapón NS 10/19 con capilar
- Parte superior del tapón nivelada y pulida
Especificaciones
2Cada una | |
100 ml | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Frasco de densidad Gay-Lussac |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
BRAND™ Frasco de densidad no calibrada Gay-Lussac > Volumen: 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido