Learn More
BRAND™ Frasco de densidad calibrada Gay-Lussac
Construcción de vidrio de borosilicato. El volumen en cm3 se indica con una precisión de 3 decimales.
Marca:  BRAND™ 43338
84.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10221981
  • 108.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Vidrio borosilicatado 3.3.
  • DIN ISO 3507
  • Estilo Gay-Lussac
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye certificado individual
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Parte superior del tapón nivelada y pulida
  • El volumen en cm³ se indica con una precisión de 3 decimales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
100 ml
Vidrio borosilicatado 3.3
Frasco de densidad Gay-Lussac
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Frasco de densidad calibrada Gay-Lussac > Volumen: 100 ml