Learn More
Biodesign™ Sistema de secado de geles
Marca:  Biodesign™ G101
Código de producto. 12856502
  • 103.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La forma fácil y económica de secar y almacenar todo tipo de geles de poliacrilamida y agarosa. La exclusiva configuración de poros del BioDesign GelWrap permite que el agua del gel se evapore directamente a través de la membrana del BioDesign GelWrap. El BioDesign GelWrap se adhiere tanto a la superficie del gel como a sí mismo. Introduzca el gel entre dos trozos húmedos de BioDesign GelWrap en un BioDesign GelFrame y déjelo secar al aire o utilice una fuente de calor suave. El resultado es un gel seco sellado entre dos capas de membrana flexible transparente resistente.
Instrucciones de uso
1. Corte dos piezas de BioDesign GelWrap del mismo tamaño que su BioDesign GelFrame. 2. Sumergir el BioDesign GelWrap en una pequeña cantidad de agua. El BioDesign GelWrap se humedece instantáneamente y se vuelve ligeramente opaco. Nunca lo deje en remojo más de un minuto, ya que una excesiva humectación causará resultados no deseados. El BioDesign GelWrap no puede almacenarse mojado. 3. Coloque una pieza del BioDesign GelWrap húmedo en la sección inferior sólida del BioDesign GelFrame y saque las burbujas de aire por debajo de él con el canto de la mano. Vierta una pequeña cantidad de agua (10 ml a 20 ml) en la parte superior y luego coloque el gel hacia abajo, dejando tan pocas burbujas de aire como sea posible atrapadas debajo del gel. Después vierta una pequeña cantidad de agua sobre el gel. Coloque el segundo trozo húmedo de BioDesign GelWrap. Utilice el canto de la mano para sacar la mayor parte de las burbujas de aire atrapadas. 4. Coloque la parte del marco abierto del BioDesign GelFrame en la parte superior y utilice las abrazaderas, incluidas en el BioDesign GelFrame, para asegurar los cuatro lados. 5. Agite el BioDesign GelFrame montado boca abajo, para eliminar cualquier exceso de agua. 6. Deje el bastidor en posición horizontal mientras se seca. Con un porcentaje menor de geles de poliacrilamida, puede secarse al aire durante la noche. Para geles de poliacrilamida de más de un 10 %, 1 mm de grosor, gradiente, o más de 100 mm x 100 mm, utilice calor suave de una lámpara con una bombilla de 60 W situada a 7,62 cm (3 pulgadas) de la superficie del gel. 7. Cuando el gel esté seco, este y el BioDesign GelWrap serán completamente transparentes y planos. Desmontar el BioDesign GelFrame. El BioDesign GelWrap ubicado en los bordes, que estaba entre las dos piezas del marco, todavía estará húmedo y debe ser cortado con una tijera. Con geles más gruesos, a veces es necesario presionar el gel seco durante la noche para evitar que se rice. 8. ¡Y ya está! Biodesign GelWrap ha formado un sobre transparente resistente y plano alrededor del gel seco y es estable durante años.
  • Biodesign GelWrap seca el gel completamente plano y sin arrugas
  • El color de las manchas de proteínas (azul brillante, plata, etc.), las glicoproteínas, los ácidos nucleicos y los productos enzimáticos coloreados se mantendrán estables durante años
  • Flexible para un almacenamiento seguro y un almacenamiento permanente Seca y conserva todo tipo de geles de poliacrilamida y agarosa, incluidos geles en placas, de gradiente, 2D, de inmunodifusión, de inmunoelectroforética y de actividad enzimática.
Especificaciones
Especificaciones
Rollo
Película de gel para geles de poliacrilamida
Unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Biodesign™ Sistema de secado de geles > Dimensiones (L x An): 23m x 305mm