Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit
Sistema vectorial de expresión simple, listo para su uso, todo en uno para la edición del genoma basado en CRISPR.
Marca: Invitrogen™ A21175
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Includes:
- Vector de nucleasa de CRISPR CD4, linealizado
- Tampón de recocido de oligonucleótido 10X
- Agua sin ADNasa ni ARNasa
- Tampón de ligado 5X
- T4 DNA Ligase
- Cebador U6 de secuenciación de avance
- Control de oligonucleótido bicatenario
Descripción
Sistema vectorial de expresión simple, listo para su uso, todo en uno, para la expresión de los componentes funcionales necesarios para la edición de genoma CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con un indicador CD4.
El vector de nucleasa de CRISPR GeneArt con kit de enriquecimiento de CD4 es un sistema vectorial para la expresión de los componentes funcionales necesarios para la edición de genoma CRISPR-Cas9 en células de mamíferos con un indicador CD4. El indicador CD4 permite el enriquecimiento a base de gránulos, una opción para la clasificación/enriquecimiento a base de gránulos magnéticos de células que expresan Cas9 y CRISPR utilizando partículas magnéticas de CD4 Dynabeads. La eficacia de la transfección también puede ser rastreada usando anticuerpos fluorescentes anti-CD4. Los vectores de nucleasa linealizados CRISPR GeneArt ofrecen un método rápido y eficaz para clonar oligonucleótidos bicatenarios a través de una codificación de ARNcr que representa un objetivo deseado en un casete de expresión que permite el etiquetado específico de secuencia de la nucleasa Cas9. También está disponible una versión con células competentes (n.º N.º A21177).
El sistema de vector de nucleasa de CRISPR GeneArt™ ofrece:
- Sistema de estructuración de genoma fácil de diseñar
- Vectores de clonación asequibles y listos para su uso
- Enriquecimiento para líneas de células difíciles de transfectar o complicadas de modificar
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Certifications
CoA
Compliance
CoA
Recommended Storage
Store in freezer (-5 to -30°C)
Especificaciones
Enzimas de restricción/MCS | |
Sonda de cebado | |
Kit | |
CRISPR-Cas9 | |
Vector de nucleasa Crispr con kit de enriquecimiento de CD4 | |
Fusión de CD4 | |
CD4 | |
Gene Expression, Cloning | |
3' overhangs |
Contiene: • Vector de nucleasa CRISPR CD4, linearizado • Tampón de recocido de oligonucleótidos 10X • Agua sin ADNasa/ARNasa • Tampón de ligado 5X • ADN ligasa T4 • Primer de secuenciación de avance U6 • Oligonucleótido bicatenario de control Almacene en congelador (de - 5 a - 30 °C). |
|
Líquido | |
Fast | |
GeneArt™ | |
U6, CMV | |
10 reactions | |
10 reacciones | |
10 reacciones | |
Oligos (DNA) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2978812 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |
2399107 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |
2481362 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |
2565117 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |
1879182 | Certificado de análisis | 19/07/2017 | A21175_LITL18 PROMO,A21175 |