Learn More
Corning™ Tapas para microplacas de ensayo general
Fabricadas con poliestireno rígido para ofrecer una visibilidad y resistencia óptimas. Las tapas de microplacas de ensayo general Corning™ están disponibles en una gran variedad de estilos y tipos.
72.16€ - 295.24€
Código de producto | Marca | Plate Compatibility | N.º por caja | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Plate Compatibility | N.º por caja | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10330652
![]() |
Corning™
3099 |
Placas de área media de 96/384 pocillos | 50/caja | Poliestireno |
146.59€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10689321
![]() |
Corning™
3931 |
Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml) | 50/caja | Poliestireno |
127.42€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10157051
![]() |
Corning™
3098 |
Todas las microplacas | 100/caja | Poliestireno |
286.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10668581
![]() |
Corning™
3930 |
Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml) | 100/caja | Poliestireno |
295.24€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10402751
|
Corning™
3095 |
96-well Plate | 100 | Acetato | N/A | ||||||
Descripción
- Todas las tapas están fabricadas con poliestireno rígido
- Las tapas con ranura en la esquina A1 se corresponden con las ranuras en esquina de todas las microplacas Corning®
- La tapa universal (sin ranura en esquina) no tiene que estar orientada en ninguna dirección concreta para colocarse en microplacas Corning. La tapa también cuenta con un faldón más corto que las tapas estándar
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Tapas para microplacas de ensayo general