Learn More
Fisherbrand™ Frascos de cuello estrecho de uso general
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descripción
- Frascos de uso general transparentes
- Tapón de rosca de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo y almacenamiento de líquidos |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 93 mm |
Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |
Material del cierre | Polipropileno |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de cuello estrecho de uso general >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido